Learn More
2-N-Butoxyethanol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Merk:  Fisher Chemical B/4900/25
Overige gegevens : CAS : 111-76-2 Gewicht : 19.72500kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10002783
  • € 181.00 / 25 liter
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 26-02-2020
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Specificatie
Metal can
171°C
-70°C
111-76-2
2884
Liquid
0.8 hPa at 20°C
Yellow
25L
C6H14O2
118.18g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • 2-Butoxyethanol
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Documentatie