Learn More
Alfa Aesar™ 2-Nitro-9-fluorenone, 99%
Merk:  Alfa Aesar™ H55699.MD
Overige gegevens : CAS : 3096-52-4 Gewicht : 0.00025kg
Aantal 250mg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15402028
  • € 28.10 / 250 mg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 02-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2-Nitro-9-fluorenone
3096-52-4
MFCD00001152
Specificatie
2-Nitro-9-fluorenone
222° to 223°C
3096-52-4
99%
MFCD00001152
C1=CC=C2C(=C1)C3=C(C2=O)C=C(C=C3)[N+](=O)[O-]
225.203
225.2
250mg
Solid
C13H7NO3
AJEAHBZZHSLIQP-UHFFFAOYSA-N
2-nitrofluoren-9-one
18356