Learn More
Alfa Aesar™ 2-Nitro-N-(1-phenylethyl)benzenesulfonamide, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H60659.03
Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447138
  • € 587.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 22-07-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
295361-05-6
306.34
ZHYXXNPABNYAJK-UHFFFAOYNA-N
604309
C14H14N2O4S
MFCD00996266
2-nitro-n-1-phenylethyl benzenesulfonamide, zhyxxnpabnyajk-uhfffaoysa-n, cambridge id 5352034, 2-nitrophenyl sulfonyl phenylethyl amine, n-alpha-methylbenzyl-2-nitrobenzenesulfonamide, 2-nitro-n-1-phenyl-ethyl-benzenesulfonamide, 2-nitro-n-1-phenylethyl benzenesulfonamide #, 2-nitro-n-1-phenylethyl benzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 2-nitro-n-1-phenylethyl, n-alpha-methylbenzyl-2-nitrobenzenesulfonamide
Specificatie
2-Nitro-N-(1-phenylethyl)benzenesulfonamide
1g
C14H14N2O4S
2-nitro-n-1-phenylethyl benzenesulfonamide, zhyxxnpabnyajk-uhfffaoysa-n, cambridge id 5352034, 2-nitrophenyl sulfonyl phenylethyl amine, n-alpha-methylbenzyl-2-nitrobenzenesulfonamide, 2-nitro-n-1-phenyl-ethyl-benzenesulfonamide, 2-nitro-n-1-phenylethyl benzenesulfonamide #, 2-nitro-n-1-phenylethyl benzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 2-nitro-n-1-phenylethyl, n-alpha-methylbenzyl-2-nitrobenzenesulfonamide
306.34
306.34
97%
Brown
295361-05-6
MFCD00996266
ZHYXXNPABNYAJK-UHFFFAOYNA-N
604309
Solid