Learn More
2-Palmitoyl-rac-glycerol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-18(16-20)17-21/h18,20-21H,2-17H2,1H3 |
| Formula Weight | 330.277 |
| Percent Purity | >95% |
| Chemical Name or Material | 2-glyceryl monopalmitate |
| Grade | HPLC |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?