Learn More
Descripción
- Anti-static
- Polypropylene has a high resistance to chemicals and temperatures
- The scoops are unbreakable, easy to clean and light-weight.
Especificaciones
Especificaciones
| Blade Material | Polypropylene |
| Product Type | Shovel |
| Color Code | Green |
| Color-coded | Yes |
| Handle Material | Polypropylene |
| Head Style | Square |
| Length (English) | 12.2 in. |
| Length (Metric) | 310 mm |
| Material | Polypropylene |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?