Learn More
2-Phenylacetophenone, TRC
Product Code. 30428560
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 g
Unit Size:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30428560 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30428560 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP31925050G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material 2-Phenylacetophenone
CAS 451-40-1
Molecular Formula C14 H12 O
Quantity 50 g
Synonym 1,2-Diphenylethanone, 1,2-Diphenylethan-1-one, 1,2-Diphenylethanone, Benzyl phenyl ketone, Deoxybenzoin, Desoxybenzoin, NSC 131456, NSC 249236, NSC 6097, Phenyl Benzyl Ketone, Phenylmethyl Phenyl Ketone, α-Phenylacetophenone
InChI Formula InChI=1S/C14H12O/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
SMILES O=C(Cc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC Name 1,2-diphenylethanone
Molecular Weight (g/mol) 196.2445
Formula Weight 196.0888
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.