Learn More
2-Thiophenecarbonyl chloride, 98%
Artikelnummer. 10543171 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
25 mL
100 mL
Packaging:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100mL
25mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10543171
Brand: Thermo Scientific Acros 187770250
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 5271-67-0 | C5H3ClOS | 146.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5271-67-0
Molecular Formula C5H3ClOS
Molecular Weight (g/mol) 146.59
MDL Number MFCD00005428
InChI Key QIQITDHWZYEEPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarbonyl chloride, 2-thenoyl chloride, 2-thienylcarbonyl chloride, 2-thiophenecarbonylchloride, thiophenecarbonyl chloride, 2-thiophene carbonyl chloride, thiophene-2-carboxylic acid chloride, thenoyl chloride, thienoyl chloride, 2-thenoylchloride
PubChem CID 78928
IUPAC Name thiophene-2-carbonyl chloride
SMILES ClC(=O)C1=CC=CS1
Tekniske data
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Color Colorless to Gray-Yellow
Density 1.3700g/mL
Boiling Point 205°C to 208°C
Flash Point 90°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Refractive Index 1.5890 to 1.591
Quantity 25 mL
Specific Gravity 1.37
Formula Weight 146.6
Percent Purity 98%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 2-Thiophenecarbonyl chloride, 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Thiophenecarbonyl chloride
Signalord
  • Danger
Farekategori
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
Faresætning
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
Sikkerhedssætning
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.