Learn More
Alfa Aesar™ 2-(Tri-n-butylstannyl)benzo[b]thiophene, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H55348.03
Overige gegevens : CAS : 148961-88-0 Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 2788 Chem class : 6.1 Pack group : III
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401578
  • € 136.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 17-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2-(Tri-n-butylstannyl)benzo[b]thiophene
148961-88-0
MFCD01318936
UN2788
Specificatie
2-(Tri-n-butylstannyl)benzo[b]thiophene
423.22
1g
1.5640
95%
MFCD01318936
UJPVMOUQRNYNSA-UHFFFAOYSA-N
423.246
1.184g/mL
Colorless
148961-88-0
Liquid
C20H32SSn
UN2788
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC2=CC=CC=C2S1
2735461