Learn More
Alfa Aesar™ 2-(Trichloroacetyl)pyrrole, ≥99%
Merk:  Alfa Aesar™ H63718.06
Overige gegevens : CAS : 35302-72-8 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400559
  • € 34.60 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 02-01-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2-(Trichloroacetyl)pyrrole
212.46
135479
35302-72-8
MFCD00128757
Specificatie
2-(Trichloroacetyl)pyrrole
Powder
212.46
135479
Pale gray
35302-72-8
≥99%
MFCD00128757
72° to 74°C
5g