Learn More
2-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonamide, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 30986987
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30986987 1 g -
30982029 10 g -
30975707 5 g 5g
30970463 100 g -
30968920 500 g 500g
30977823 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30986987 Proveedor BLD Pharm N.º de proveedor BD104501g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
CAS 37526-59-3
Molecular Formula C7H6F3NO3S
MDL Number MFCD01320751
Quantity 1 g
SMILES O=S(C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F)(N)=O
Molecular Weight (g/mol) 241.19
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonamide
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.