Learn More
2-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 97%
Codice prodotto. 11425777
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11425777 25 g 25g
11405777 1 g 1g
11415777 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11425777 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24343.14
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 1423-27-4 | C7H6BF3O2 | 189.928 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1423-27-4
Molecular Formula C7H6BF3O2
Molecular Weight (g/mol) 189.928
MDL Number MFCD00236059
InChI Key JNSBEPKGFVENFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-trifluoromethylphenylboronic acid, 2-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 2-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2-trifluoromethyl phenyl boranediol, o-trifluoromethylphenylboronic acid, 2-boronobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolueneboronic acid
PubChem CID 2734387
IUPAC Name [2-(trifluoromethyl)phenyl]boronic acid
SMILES B(C1=CC=CC=C1C(F)(F)F)(O)O
Specifica
Melting Point 108°C to 110°C
Quantity 25 g
Beilstein 2974465
Formula Weight 189.93
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.