Learn More
2-(Trifluoromethyl)oxazolo[4,5-b]pyridine, 97%, Alfa Aesar™
Merk:  Alfa Aesar H63931.03
Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15440909
  • € 187.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 21-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
894406-63-4
188.109
2-trifluoromethyl oxazolo 4,5-b pyridine, 2-trifluoromethyl-1,3 oxazolo 4,5-b pyridine, oxazolo 4,5-b pyridine,2-trifluoromethyl, oxazolo 4,5-b pyridine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl 1,3 oxazolo 4,5-b pyridine
2-(trifluoromethyl)-[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridine
C7H3F3N2O
MJILPMZYOJELAX-UHFFFAOYSA-N
29919200
C1=CC2=C(N=C1)N=C(O2)C(F)(F)F
Specificatie
2-(Trifluoromethyl)oxazolo[4,5-b]pyridine
894406-63-4
2-trifluoromethyl oxazolo 4,5-b pyridine, 2-trifluoromethyl-1,3 oxazolo 4,5-b pyridine, oxazolo 4,5-b pyridine,2-trifluoromethyl, oxazolo 4,5-b pyridine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl 1,3 oxazolo 4,5-b pyridine
C1=CC2=C(N=C1)N=C(O2)C(F)(F)F
188.109
188.11
97%
1g
C7H3F3N2O
MJILPMZYOJELAX-UHFFFAOYSA-N
2-(trifluoromethyl)-[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridine
29919200
Solid