Learn More
2-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10505265
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
10505265 5 g 5g
11306346 10 g 10g
10397394 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10505265 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01593DE
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 1743-86-8
Molecular Formula C8H4F3NS
Molecular Weight (g/mol) 203.182
InChI Key FCEKLQPJGXIQRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl benzene, 2-trifluoromethylphenylisothiocyanate, 2-trifluoromethyl phenylisothiocyanate, 2-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, o-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl isothiocyanate, isothiocyanic acid 2-trifluoromethyl phenyl ester
PubChem CID 737162
IUPAC Name 1-isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N=C=S
Tekniske data
Density 1.346g/mL
Assay Percent Range 97%
Linear Formula CF3OC6H4NCS
Quantity 5 g
Formula Weight 203.19
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.