Learn More
2-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid, 97%, BLD Pharm™
Product Code. 30967165
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
10g
1g
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30967165 10 g 10g
30965536 100 g 100g
30956170 1 g 1g
30958595 500 g 500g
30966767 5 g 5g
30950259 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 30967165 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD1155810g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifica
CAS 3038-48-0
Molecular Formula C9H7F3O2
MDL Number MFCD00004327
Quantity 10 g
SMILES O=C(O)CC1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Molecular Weight (g/mol) 204.15
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.