Learn More
Ohaus™ 2 x Centrifuge Tube Adapters, Frontier™ Fixed Angle Rotors
Product Code. p-7158847 Shop All Ohaus Products
Click to view available options
Capacity:
1 x 15 mL (17 mm dia. FA)
1 x 15 mL (17 mm dia. RB)
1 x 16 mL
1 x 30 mL
1 x 50 mL (29 mm dia. FA)
1 x 50 mL (29 mm dia. RB)
2 x 15 mL
Unit Size:
Pack of 2
Product Code. 15896722
Brand: Ohaus™ 30314893
Facilitate centrifugation of tubes smaller or greater in number than the original, provided carrier space for Frontier™ Fixed Angle Rotors.
  • Accommodates centrifuge tubes that are smaller and/or greater in number than the space provided in the rotor carrier
  • Suitable for use in the following Frontier™ rotors:
    • R-A4x85/12MI
    • R-A6x85/13MI
    • R-A6x85/14MI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type RB
Capacity 1 x 15 mL (17 mm dia. RB)
Max. Tube Diameter 17 mm
For Use With (Equipment) Frontier Fixed-Angle Rotors
Description Adapter, 1x15ml D17mm RB, 2/pk
No. of Places 1
No. per Pack 2
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.