Learn More
20% Biodiesel/80% High Cetane Diesel Fuel, v/v, VHG™
Description
20% Biodiesel/80% High Cetane Diesel Fuel, v/v
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Bio Diesel Fuel |
| CAS | 870530-78-2 |
| Analyte or Component Names | Bio Diesel Fuel |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Concentration | 20% |
| Synonym | Diesel fuel substitutes, biodiesel, B 10, B 10 biofuel, B 100, B 100 biofuel, B 20, B 20 biofuel, B 5, B 5 biofuel, B 50, B 50 biofuel, Biodiesel, Biofuels, biodiesel, Biodiesel fuel |
| IUPAC Name | Biodiesel Fuel |
| Solvent or Matrix | High Cetane Diesel Fuel/Biodiesel |
| Quantity | 20 mL |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?