Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Cap
Aluminum crimp closures provide a secure leak-resistant seal.
Merk:  Fisherbrand™
Overige gegevens : Gewicht : 1.00000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15440120
  • € 61.25 / 1000 stuks
onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • 20mm
  • Aluminium Cap
  • Aluminum seals must be applied with a crimping tool
Specificatie
Specificatie
Green lacquered
ND20
100
20 mm
Aluminium
Crimp
Center Tear-off Crimp Cap