Learn More
Descrizione
- Compact, ergonomic, pre-shaped design sits comfortably on people with smaller ear canals
- Soft foam construction provides a high level of comfort, even after a very long period of use
- Closed skin prevents foreign bodies from penetrating the surface
- Ideal for transporting, and for smaller quantities
- Suitable for use at low noise levels
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 352-2:2002 |
| Cushion Material | PU Foam |
| Size | Small |
| Model | 2112 Com4-Fit |
| Packaging Type | Bagged in pairs |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 33 db |
| Corded | Uncorded |
| Plug Shape | Oval |
| Product Type | Ear Plugs |
| Disposable | Single-use |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?