Learn More
Pioglitazone Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 18003970
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18003970
Marca: Mikromol MM0616.000250
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pioglitazone Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Pioglitazone Hydrochloride
CAS 112529-15-4
Analyte or Component Names Pioglitazone Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C19 H20 N2 O3 S . Cl H
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Pioglitazone Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C19H20N2O3S.ClH/c1-2-13-3-6-15(20-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)21-19(23)25-17;/h3-8,12,17H,2,9-11H2,1H3,(H,21,22,23);1H
SMILES Cl.CCc1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2)nc1
IUPAC Name 5-[[4-[2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 392.9
Quantity 250 mg
Formula Weight 392.0961 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato