Learn More
(1S,4R)-1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methylisoquinoline, Mikromol™
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Unit Size:
25mg
Description
(1S,4R)-1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methylisoquinoline
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | (1S,4R)-1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methylisoquinoline |
| Analyte or Component Names | (1S,4R)-1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methylisoquinoline |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C16 H17 N O3 |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (1S,4R)-1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methylisoquinoline |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H17NO3/c1-17-9-14(20)12-6-3-7-13(19)15(12)16(17)10-4-2-5-11(18)8-10/h2-8,14,16,18-20H,9H2,1H3/t14-,16-/m0/s1 |
| SMILES | CN1C[C@H](O)c2cccc(O)c2[C@@H]1c3cccc(O)c3 |
| IUPAC Name | (1S,4R)-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-4,8-diol |
| Molecular Weight (g/mol) | 271.31 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur