missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,4-Dichlorobenzoyl Cyanide, Mikromol™

Produktkod. 30049785
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 30049785

Brand: Mikromol MM0922.280025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

3,4-Dichlorobenzoyl Cyanide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Chemical Name or Material 3,4-Dichlorobenzoyl Cyanide
CAS 35022-44-7
Analyte or Component Names 3,4-Dichlorobenzoyl Cyanide
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C8 H3 Cl2 N O
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Benzeneacetonitrile, 3,4-dichloro-α-oxo-, 3,4-Dichlorobenzoyl cyanide, 3,4-Dichlorophenylglyoxylonitrile, 3,4-Dichlorobenzoyl Cyanide
InChI Formula InChI=1S/C8H3Cl2NO/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)8(12)4-11/h1-3H
SMILES Clc1ccc(cc1Cl)C(=O)C#N
IUPAC Name 3,4-dichlorobenzoyl cyanide
Molecular Weight (g/mol) 200.0215
Quantity 25 mg
Formula Weight 198.9592 g/mol
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.