missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide, Mikromol™
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Unit Size:
25mg
Description
N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide |
| CAS | 41526-21-0 |
| Analyte or Component Names | N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C14 H10 Br Cl N2 O2 |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide, Bromazepam Imp. B (EP), Bromazepam Impurity B |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H10BrClN2O2/c15-9-4-5-11(18-13(19)8-16)10(7-9)14(20)12-3-1-2-6-17-12/h1-7H,8H2,(H,18,19) |
| SMILES | ClCC(=O)Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccn2 |
| IUPAC Name | N-[4-bromo-2-(pyridine-2-carbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide |
| Show More |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur