missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2B4/CD244/SLAMF4 Antibody (244F4), PerCP, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-00223PCP
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
2B4/CD244/SLAMF4 Monoclonal specifically detects 2B4/CD244/SLAMF4 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
| 2B4/CD244/SLAMF4 | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| CD244 antigen, CD244 molecule, natural killer cell receptor 2B4, h2B4, NAILNK cell activation-inducing ligand, natural killer cell receptor 2B4, NKR2B4NK cell type I receptor protein 2B4,2B4CD244 natural killer cell receptor 2B4, Nmrk, SLAMF4NK cell activation inducing ligand NAIL | |
| Rat | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry | |
| 244F4 | |
| Flow Cytometry | |
| CD244 | |
| The immunogen for this antibody is CD244. | |
| 0.1 mL | |
| Phospho Specific | |
| 51744 | |
| Store at 4C in the dark. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido