Learn More
(2E)-N,6,6-Trimethyl-N-[(4-methylnaphthalen-1-yl)methyl]hept-2-en-4-yn-1-amine Hydrochloride (4-Methylterbinafine Hydrochloride), Mikromol™
Description
(2E)-N,6,6-Trimethyl-N-[(4-methylnaphthalen-1-yl)methyl]hept-2-en-4-yn-1-amine Hydrochloride (4-Methylterbinafine Hydrochloride), Mikromol
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 4-Methylterbinafine Hydrochloride |
| CAS | 877265-33-3 |
| Analyte or Component Names | 4-Methylterbinafine Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C22 H27 N . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Terbinafine Hydrochloride Imp. D (EP), Terbinafine Imp. D (EP), Terbinafine USP Related Compound D, Terbinafine USP RC D, (2E)-N,6,6-Trimethyl-N-[(4-methylnaphthalen-1-yl)methyl]-hept-2-en-4-yn-1-amine Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, 4-Methylterbinafine Hydrochloride, Terbinafine Related Compound D as Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Terbinafine Impurity D as Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H27N.ClH/c1-18-13-14-19(21-12-8-7-11-20(18)21)17-23(5)16-10-6-9-15-22(2,3)4;/h6-8,10-14H,16-17H2,1-5H3;1H/b10-6+; |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | Cl.CN(C\C=C\C#CC(C)(C)C)Cc1ccc(C)c2ccccc12 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?