Learn More
(2RS)-2-Cyclohexyl-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17900536
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 mg
100 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
25mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17900536
missing translation for 'mfr': Mikromol MM0393.030025
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-2-Cyclohexyl-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material (2RS)-2-Cyclohexyl-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride
CAS 2108968-20-1
Analyte or Component Names (2RS)-2-Cyclohexyl-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C17 H27 N O . Cl H
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym Venlafaxine Hydrochloride Imp. G (EP), Venlafaxine Imp. G (EP), (2RS)-2-Cyclohexyl-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. G (EP) as Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Impurity G as Hydrochloride, Venlafaxine Impurity G as Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C19H20F3NO2.ClH/c1-14(13-16-9-5-6-10-17(16)19(20,21)22)23-11-12-25-18(24)15-7-3-2-4-8-15;/h2-10,14,23H,11-13H2,1H3;1H
SMILES Cl.COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2CCCCC2
IUPAC Name 2-cyclohexyl-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 297.86
Quantity 25 mg
Formula Weight 297.1859 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt