Learn More
(2RS)-2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)acetamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050397
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30050397 25 mg 25mg
17971886 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30050397 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1031.080025
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)acetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material a-Phenyl-2-pyridineacetamide
CAS 7251-52-7
Analyte or Component Names a-Phenyl-2-pyridineacetamide
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C13 H12 N2 O
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Methylphenidate Hydrochloride Imp. F (EP), Methylphenidate Imp. F (EP), 2-Pyridineacetamide, alpha-phenyl-, 2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetamide, NSC 62572, SC 16571, alpha-(2-Pyridyl)benzeneacetamide, (2RS)-2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)acetamide, Methylphenidate Hydrochloride Impurity F, Methylphenidate Impurity F
InChI Formula InChI=1S/C13H12N2O/c14-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-15-11/h1-9,12H,(H2,14,16)
SMILES NC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccn2
IUPAC Name 2-phenyl-2-pyridin-2-ylacetamide
Molecular Weight (g/mol) 212.25
Quantity 25 mg
Formula Weight 212.095 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.