Learn More
(2S)-2-Amino-4-(methylsulfonyl)butanoic Acid (L-Methionine Sulfone), Mikromol™
Descripción
(2S)-2-Amino-4-(methylsulfonyl)butanoic Acid (L-Methionine Sulfone)
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | L-Methionine Sulfone |
| CAS | 7314-32-1 |
| Analyte or Component Names | L-Methionine Sulfone |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C5 H11 N O4 S |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Methionine Imp. B (EP), L-Methionine S,S-dioxide, Butanoic acid, 2-amino-4-(methylsulfonyl)-, (2S)- (9CI), Butanoic acid, 2-amino-4-(methylsulfonyl)-, (S)-, Butyric acid, 2-amino-4-(methylsulfonyl)-, L- (8CI), (S)-Methionine sulfone, L-Methionine sulfone, L-Methionine-S-dioxide, Methionine sulfone, Methionine Impurity B |
| SMILES | CS(=O)(=O)CC[C@H](N)C(=O)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 181.21 |
| Quantity | 100 mg |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?