Learn More
Alfa Aesar™ (2S,3aS,7aS)-1-Fmoc-octahydroindole-2-carboxylic acid, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H63491.03
Overige gegevens : CAS : 130309-37-4 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15448336
  • € 307.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 25-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
130309-37-4
391.467
JBZXLQHJZHITMW-RXYZOABWSA-N
2756165
C1CCC2C(C1)CC(N2C(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35)C(=O)O
C24H25NO4
MFCD00191201
fmoc-oic-oh, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl octahydro-1h-indole-2-carboxylic acid, fmoc-2s,3as,7as-octahydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-octahydroindole-2-carboxylic acid, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl octahydro-1h-indole-2-carboxylic acid, fmoc-l-octahydroindole-2-carboxylic acid, ambotzfaa1729, 2s pound not3as pound not7as-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-octahydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroindole-2-carboxylic acid
(2S,3aS,7aS)-1-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroindole-2-carboxylic acid
Specificatie
(2S,3aS,7aS)-1-Fmoc-octahydroindole-2-carboxylic acid
1g
C24H25NO4
fmoc-oic-oh, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl octahydro-1h-indole-2-carboxylic acid, fmoc-2s,3as,7as-octahydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-octahydroindole-2-carboxylic acid, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl octahydro-1h-indole-2-carboxylic acid, fmoc-l-octahydroindole-2-carboxylic acid, ambotzfaa1729, 2s pound not3as pound not7as-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-octahydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroindole-2-carboxylic acid
C1CCC2C(C1)CC(N2C(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35)C(=O)O
391.467
391.46
98%
White
130309-37-4
MFCD00191201
JBZXLQHJZHITMW-RXYZOABWSA-N
(2S,3aS,7aS)-1-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroindole-2-carboxylic acid
2756165
Powder