missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2S,4R-Sacubitril, MedChemExpress

Product Code. 16442728
Encompass
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
Unit Size:
1mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16442728

Brand: Medchem Express HYZ0081

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress 2S,4R-Sacubitril is the impurity of Sacubitril. Sacubitril is approved by the Food and Drug Administration for use in combination with valsartan for the treatment of patients with heart failure.

2S,4R-Sacubitril is the impurity of Sacubitril. Sacubitril is approved by the Food and Drug Administration for use in combination with valsartan for the treatment of patients with heart failure.

Specifica

Chemical Name or Material 2S,4R-Sacubitril
CAS 2307668-79-5
Color Colorless
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C25H31NO5
Quantity 5 mg
SMILES [H]N(C(CC(C)C(O)=O)=O)[C@H](CC(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2)C[C@@H](C)C(OCC)=O
Molecular Weight (g/mol) 425.52
Formula Weight 425.52
Percent Purity 99.12%
Grade Research
Physical Form Oil
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato