missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3-(1-Benzyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)-6-nitroindole, 97%

Merk:  Alfa Aesar™ H63155.06

Overige gegevens : Gewicht : 0.00500kg

Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15448156

  • € 930.00 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 19-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

1637781-31-7
333.39
PUSWMOXURSNMOS-UHFFFAOYSA-N
99728627
C20H19N3O2
MFCD28098695
3-1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl-6-nitroindole, 3-1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl-6-nitroindole, 3-1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-6-nitro-1h-indole, 6-nitro-3-1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole

Specificatie

3-(1-Benzyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)-6-nitroindole
1637781-31-7
MFCD28098695
PUSWMOXURSNMOS-UHFFFAOYSA-N
99728627
Solid
5g
C20H19N3O2
3-1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl-6-nitroindole, 3-1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl-6-nitroindole, 3-1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-6-nitro-1h-indole, 6-nitro-3-1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole
333.39
333.38
97%
Video's
SDS