Learn More
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10743084
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Packungsgröße:
1g
250mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10743084
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC60514DA
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 910037-08-0
Molecular Formula C10H11N3
Molecular Weight (g/mol) 173.219
MDL Number MFCD09702400
InChI Key KEYWGUASUNFUCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl aniline, 3-2-methylpyrazol-3-yl aniline, 3-1-methylpyrazol-5-yl phenylamine, 3-2-methyl-2h-pyrazol-3-yl-phenylamine, benzenamine,3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl
PubChem CID 24229626
IUPAC Name 3-(2-methylpyrazol-3-yl)aniline
SMILES CN1C(=CC=N1)C2=CC(=CC=C2)N
Spezifikation
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 173.22
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)aniline
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt