Learn More
[3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl]methanol, ≥95%, Thermo Scientific™
Product Code. 11370607
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Packungsgröße:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging unitSize
11370607 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10653445 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11370607 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC38409CB
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 868755-55-9
Molecular Formula C9H9N3O
Molecular Weight (g/mol) 175.19
MDL Number MFCD08271897
InChI Key KUSZGGXHHOYFHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl phenyl methanol, 3-1,2,4-triazol-1-yl phenyl methanol, 3-1,2,4-triazolyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 20485344
IUPAC Name [3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]methanol
SMILES OCC1=CC(=CC=C1)N1C=NC=N1
Spezifikation
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Formula Weight 175.19
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material [3-(1H-1, 2, 4-triazol-1-yl)phenyl]methanol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.