Learn More
3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic Acid, Mikromol™
Descrizione
3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic Acid
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | 3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic Acid |
| CAS | 68432-95-1 |
| Analyte or Component Names | 3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C10 H10 O4 |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ketoprofen Imp. C (EP), Ketoprofen USP Related Compound C, Ketoprofen USP RC C, 3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic Acid, Ketoprofen Related Compound C, Ketoprofen Impurity C |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H10O4/c1-6(9(11)12)7-3-2-4-8(5-7)10(13)14/h2-6H,1H3,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)O |
| IUPAC Name | 3-(1-carboxyethyl)benzoic acid |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?