Learn More
Alfa Aesar™ 3-(2-Fluorophenyl)-1-phenyl-2-thiohydantoin, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H64751.03
Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15402079
  • € 294.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 07-02-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
3-(2-Fluorophenyl)-1-phenyl-2-thiohydantoin
286.32
MFCD26967926
3-(2-Fluorophenyl)-1-phenyl-2-thioxo-4-imidazolidinone
Specificatie
3-(2-Fluorophenyl)-1-phenyl-2-thiohydantoin
Solid
286.32
3-(2-Fluorophenyl)-1-phenyl-2-thioxo-4-imidazolidinone
1g
95%
MFCD26967926