missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3-(2-Fluorophenyl)-2-thiohydantoin, 95%

Merk:  Alfa Aesar™ H63426.03

Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg

Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15400119

  • € 294.00 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 22-10-2018
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

MFCD27665232
3-(2-Fluorophenyl)-2-thioxo-4-imidazolidinone

Specificatie

3-(2-Fluorophenyl)-2-thiohydantoin
95%
3-(2-Fluorophenyl)-2-thioxo-4-imidazolidinone
Solid
1g
MFCD27665232
210.23
Video's
SDS