Learn More
Alfa Aesar™ 3-(3-Bromophenyl)-1-phenyl-2-thiohydantoin, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H64677.06
Overige gegevens : Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401989
  • € 667.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
3-(3-Bromophenyl)-1-phenyl-2-thiohydantoin
MFCD27665302
3-(3-Bromophenyl)-1-phenyl-2-thioxo-4-imidazolidinone
Specificatie
3-(3-Bromophenyl)-1-phenyl-2-thiohydantoin
5g
95%
3-(3-Bromophenyl)-1-phenyl-2-thioxo-4-imidazolidinone
347.23
Solid
MFCD27665302