Learn More
Alfa Aesar™ 3-(3-Chlorophenyl)-2-thiohydantoin, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H63510.06
Overige gegevens : CAS : 42351-67-7 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15440249
  • € 1174.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 14-08-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
42351-67-7
226.678
OQIMHAMJYXODDN-UHFFFAOYSA-N
2560555
C1C(=O)N(C(=S)N1)C2=CC(=CC=C2)Cl
C9H7ClN2OS
MFCD04048637
1-3-chlorophenyl-2-sulfanyl-4,5-dihydro-1h-imidazol-5-one, 3-3-chlorophenyl-2-mercapto-3,5-dihydro-4h-imidazol-4-one, 3-3-chlorophenyl-2-sulfanylideneimidazolidin-4-one, 3-3-chlorophenyl-2-thioxoimidazolidin-4-one, 3-3-chlorophenyl-2-thioxo-1,3-diazolidin-4-one
3-(3-chlorophenyl)-2-sulfanylideneimidazolidin-4-one
Specificatie
3-(3-Chlorophenyl)-2-thiohydantoin
42351-67-7
MFCD04048637
1-3-chlorophenyl-2-sulfanyl-4,5-dihydro-1h-imidazol-5-one, 3-3-chlorophenyl-2-mercapto-3,5-dihydro-4h-imidazol-4-one, 3-3-chlorophenyl-2-sulfanylideneimidazolidin-4-one, 3-3-chlorophenyl-2-thioxoimidazolidin-4-one, 3-3-chlorophenyl-2-thioxo-1,3-diazolidin-4-one
C1C(=O)N(C(=S)N1)C2=CC(=CC=C2)Cl
226.678
226.68
95%
5g
C9H7ClN2OS
786006
OQIMHAMJYXODDN-UHFFFAOYSA-N
3-(3-chlorophenyl)-2-sulfanylideneimidazolidin-4-one
2560555
Solid
Video's
SDS Documentatie