Learn More
Alfa Aesar™ 3-(3-Pyridyl)-D-alanine, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H63132.06
Overige gegevens : CAS : 70702-47-5 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15439658
  • € 456.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 21-08-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
70702-47-5
166.18
DFZVZEMNPGABKO-SSDOTTSWSA-N
1268144
C1=CC(=CN=C1)CC(C(=O)O)N
C8H10N2O2
MFCD00079673
3-3-pyridyl-d-alanine, d-3-pyridylalanine, d-3-3-pyridyl-alanine, h-3-d-pal-oh, 3'-pyridyl-d-ala, r-2-amino-3-pyridin-3-yl propanoic acid, 2r-2-amino-3-pyridin-3-yl propanoic acid, 2r-2-amino-3-3-pyridyl propanoic acid, 3-aza-d-phenylalanine, 3-aza-l-phenylalanine
(2R)-2-amino-3-pyridin-3-ylpropanoic acid
Specificatie
3-(3-Pyridyl)-D-alanine
C8H10N2O2
4351584
DFZVZEMNPGABKO-SSDOTTSWSA-N
(2R)-2-amino-3-pyridin-3-ylpropanoic acid
1268144
Powder
White
70702-47-5
MFCD00079673
3-3-pyridyl-d-alanine, d-3-pyridylalanine, d-3-3-pyridyl-alanine, h-3-d-pal-oh, 3'-pyridyl-d-ala, r-2-amino-3-pyridin-3-yl propanoic acid, 2r-2-amino-3-pyridin-3-yl propanoic acid, 2r-2-amino-3-3-pyridyl propanoic acid, 3-aza-d-phenylalanine, 3-aza-l-phenylalanine
C1=CC(=CN=C1)CC(C(=O)O)N
166.18
166.18
95%
5g
Video's
SDS Documentatie