Läs mer
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15444767
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
15444767 1 g 1g
15454767 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15444767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32088.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 585-50-2
Molecular Formula C10H9F3O2
Molecular Weight (g/mol) 218.18
MDL Number MFCD00090487
InChI Key YLTJJMIWCCJIHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, 3-3-trifluoromethylphenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl hydrocinnamic acid, unii-4u44xhh79h, 3-3'-trifluoromethylphenyl-propionic acid, 3-3-trifluoromethyl phenyl propionic acid, cinacalcet m5, m-trifluoromethyl hydrocinnamic acid
PubChem CID 2777683
IUPAC Name 3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
SMILES OC(=O)CCC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Melting Point 34°C to 37°C
Quantity 1 g
Formula Weight 218.17
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.