Learn More
Alfa Aesar™ 3-(4-Bromophenyl)-2-thiohydantoin, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H64328.03
Overige gegevens : CAS : 39123-60-9 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401489
  • € 154.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 07-02-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
3-(4-Bromophenyl)-2-thiohydantoin
271.13
882784
39123-60-9
MFCD13875832
3-(4-Bromophenyl)-2-thioxo-4-imidazolidinone
Specificatie
3-(4-Bromophenyl)-2-thiohydantoin
1g
95%
MFCD13875832
3-(4-Bromophenyl)-2-thioxo-4-imidazolidinone
39123-60-9
Solid
271.13
882784