Learn More
Alfa Aesar™ 3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-boronic acid pinacol ester
Merk:  Alfa Aesar™ H62290.03
Overige gegevens : CAS : 1155264-46-2 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447256
  • € 594.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 22-07-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1155264-46-2
261.128
HFUHUNYUUCDCAU-UHFFFAOYSA-N
54759084
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)OCCN3
C14H20BNO3
MFCD18073255
6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine, acmc-2099qf, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazin-6-yl boronic acid pinacol ester, 3,4-dihydro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-1,4-benzoxazine, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine
6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Specificatie
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-boronic acid pinacol ester
1155264-46-2
MFCD18073255
HFUHUNYUUCDCAU-UHFFFAOYSA-N
6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
54759084
Solid
1g
C14H20BNO3
6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine, acmc-2099qf, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazin-6-yl boronic acid pinacol ester, 3,4-dihydro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-1,4-benzoxazine, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)OCCN3
261.128
261.12