Learn More
Alfa Aesar™ 3,4-Dimethyl-1H-pyrazole, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H37099.06
Overige gegevens : CAS : 2820-37-3 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447737
  • € 93.60 / 5 gram
Op voorraad 2
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Applications
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2820-37-3
96.133
VQTVFIMEENGCJA-UHFFFAOYSA-N
137735
CC1=C(NN=C1)C
C5H8N2
MFCD00462154
3,4-dimethyl-1h-pyrazole, 3 5 ,4-dimethylpyrazole, 3,4-dimethylpyrazole, 3,4-dimethyl pyrazole, 1h-pyrazole, 3,4-dimethyl, unii-7lf1k5quj0, 7lf1k5quj0, 1h-pyrazole,4,5-dimethyl, 1h-pyrazole, 4,5-dimethyl, pyrazole, 3,4-dimethyl
4,5-dimethyl-1H-pyrazole
Specificatie
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole
53°C to 55°C
2820-37-3
MFCD00462154
VQTVFIMEENGCJA-UHFFFAOYSA-N
4,5-dimethyl-1H-pyrazole
137735
Fused Solid
Cream
5g
C5H8N2
3,4-dimethyl-1h-pyrazole, 3 5 ,4-dimethylpyrazole, 3,4-dimethylpyrazole, 3,4-dimethyl pyrazole, 1h-pyrazole, 3,4-dimethyl, unii-7lf1k5quj0, 7lf1k5quj0, 1h-pyrazole,4,5-dimethyl, 1h-pyrazole, 4,5-dimethyl, pyrazole, 3,4-dimethyl
CC1=C(NN=C1)C
96.133
96.13
97%