Learn More
3-(4-Isopropylphenyl)acrylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | 3-(4-Isopropylphenyl)acrylic Acid |
| CAS | 3368-21-6 |
| Molecular Formula | C12H14O2 |
| Quantity | 50 mg |
| Synonym | Cinnamic acid, p-isopropyl- (7CI,8CI), 3-[4-(1-Methylethyl)phenyl]-2-propenoic acid, 3-(4-Isopropylphenyl)-2-propenoic acid, 4-Isopropylcinnamic acid, NSC 216, p-Isopropylcinnamic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H14O2/c1-9(2)11-6-3-10(4-7-11)5-8-12(13)14/h3-9H,1-2H3,(H,13,14)/b8-5+ |
| SMILES | CC(C)c1ccc(\C=C\C(=O)O)cc1 |
| IUPAC Name | (E)-3-(4-propan-2-ylphenyl)prop-2-enoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 190.24 |
| Formula Weight | 190.0994 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?