Learn More
Alfa Aesar™ 3-(4-Thiazolyl)-D-alanine, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H63946.03
Overige gegevens : CAS : 131896-42-9 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400939
  • € 405.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
3-(4-Thiazolyl)-D-alanine
172.2
H-D-Ala(4-thiazolyl)-OH; (R)-2-Amino-3-(4-thiazolyl)propionic acid
131896-42-9
MFCD00079674
Specificatie
3-(4-Thiazolyl)-D-alanine
Solid
172.2
H-D-Ala(4-thiazolyl)-OH; (R)-2-Amino-3-(4-thiazolyl)propionic acid
131896-42-9
95%
MFCD00079674
1g