Learn More
Alfa Aesar™ 3,5-Bis(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H64472.03
Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401699
  • € 172.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Applications
It is employed in the for the synthesis of 3,4-disubstituted coumarins via Pd-Catalyzed site-selective cross-coupling reactions.
Notes
Store in cool dry place. Keep container tightly closed. Incompatible with oxidizing agents.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
3,5-Bis(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
177735-55-6
MFCD11053854
3,5-Bis(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Specificatie
3,5-Bis(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
177735-55-6
97%
MFCD11053854
1g
B(C1=CC(=CC(=C1)C(=O)OC)C(=O)OC)(O)O
238.002
238
Solid
C10H11BO6
3,5-Bis(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
WEJWFDLAZSVCJK-UHFFFAOYSA-N
[3,5-bis(methoxycarbonyl)phenyl]boronic acid
19363104