Learn More
Alfa Aesar™ 3,5-Dichloro-4-fluoro-1-nitrobenzene, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H61321.22
Overige gegevens : CAS : 3107-19-5 Gewicht : 0.10000kg
Aantal 100g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447848
  • € 570.00 / 100 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 24-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
3107-19-5
209.985
VMAATSFMXSMKPG-UHFFFAOYSA-N
76554
C1=C(C=C(C(=C1Cl)F)Cl)[N+](=O)[O-]
C6H2Cl2FNO2
MFCD00129963
3,5-dichloro-4-fluoronitrobenzene, 3,5-dichloro-4-fluoronitrobenzene, benzene, 1,3-dichloro-2-fluoro-5-nitro, 2,6-dichloro-4-nitrofluorobenzene, zlchem 371, pubchem4387, acmc-209hk6, ksc495g6p, 3,5-dichloro-4-fluoro-1-nitrobenzene, 1,3-dichloro-2-fluoro-5-nitro-benzene
1,3-dichloro-2-fluoro-5-nitrobenzene
Specificatie
3,5-Dichloro-4-fluoro-1-nitrobenzene
100g
C6H2Cl2FNO2
3,5-dichloro-4-fluoronitrobenzene, 3,5-dichloro-4-fluoronitrobenzene, benzene, 1,3-dichloro-2-fluoro-5-nitro, 2,6-dichloro-4-nitrofluorobenzene, zlchem 371, pubchem4387, acmc-209hk6, ksc495g6p, 3,5-dichloro-4-fluoro-1-nitrobenzene, 1,3-dichloro-2-fluoro-5-nitro-benzene
C1=C(C=C(C(=C1Cl)F)Cl)[N+](=O)[O-]
209.985
209.99
95%
White
3107-19-5
MFCD00129963
VMAATSFMXSMKPG-UHFFFAOYSA-N
1,3-dichloro-2-fluoro-5-nitrobenzene
76554
Powder