Learn More
3,5-Dichlorobenzyl alcohol, 98%
Product Code. 11455633
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11455633 5 g 5g
11465633 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11455633 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13527.06
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 60211-57-6 | C7H6Cl2O | 177.024 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60211-57-6
Molecular Formula C7H6Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 177.024
MDL Number MFCD00004634
InChI Key VSNNLLQKDRCKCB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 43236
IUPAC Name (3,5-dichlorophenyl)methanol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CO
Spezifikation
Melting Point 76°C to 80°C
Quantity 5 g
Beilstein 1936389
Synonym 3,5-dichlorobenzyl alcohol, 3,5-dichlorophenyl methanol, benzenemethanol, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzylalcohol, 3,5-dichlorobenzylic alcohol, 3,5-dichlorobenzenemethanol, 3,5-dicholorbenzylalcohol, 3,5-dichlorophenyl methan-1-ol, 3, 5-dichlorobenzyl alcohol, pubchem4908
Formula Weight 177.03
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 3,5-Dichlorobenzyl alcohol
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.