Learn More
3,5-Dichlorothiophenol, 97%
Codice prodotto. 11312946
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11312946 5 g 5g
11302946 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11312946 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10697.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 17231-94-6 | C6H4Cl2S | 179.058 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17231-94-6
Molecular Formula C6H4Cl2S
Molecular Weight (g/mol) 179.058
MDL Number MFCD00041423
InChI Key WRXIPCQPHZMXOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorothiophenol, 3,5-dichloro thiophenol, 3,5-dichlorobenzenthiol, 3,5-dichlorobenzene-1-thiol, pubchem6804, 3,5-dichloro-thiophenol, 3,5-dichloro-benzenethiol, acmc-209e4e, 3,5-dichlorophenyl mercaptan, benzenethiol, 3,5-dichloro
PubChem CID 2736096
IUPAC Name 3,5-dichlorobenzenethiol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)S
Specifica
Melting Point 60°C to 63°C
Boiling Point 270°C to 272°C
Odor Unpleasant
Quantity 5 g
Beilstein 2041184
Sensitivity Air Sensitive
Formula Weight 179.07
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3,5-Dichlorothiophenol
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.