Learn More
3,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11396729
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
11396729 1 g 1g
11306739 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11396729 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26260.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 886498-75-5
Molecular Formula C8H6F2O3
Molecular Weight (g/mol) 188.13
MDL Number MFCD06660198
InChI Key MEVHLVDNBMQMNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pubchem4942, 3,5-difluoro-2-methoxybenzoicacid, 3,5-difluoro-2-methoxy-benzoic acid
PubChem CID 17750763
IUPAC Name 3,5-difluoro-2-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=C(C=C(C=C1C(=O)O)F)F
Especificaciones
Quantity 1 g
Formula Weight 188.13
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.