Learn More
Alfa Aesar™ 3,5-Difluoro-N-(3,5-difluorophenyl)benzamide, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H61289.03
Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447808
  • € 587.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 15-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
MFCD15701083
Specificatie
3,5-Difluoro-N-(3,5-difluorophenyl)benzamide
MFCD15701083
Solid
1g
269.2
97%